主要文件
T3195
Sigma-Aldrich
Anti-γ-Tubulin Antibody
rabbit polyclonal
别名:
Anti-CDCBM4, Anti-GCP-1, Anti-TUBG, Anti-TUBGCP1
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
抗-γ-微管蛋白 (DQ-19) 兔抗, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 48 kDa
种属反应性
chicken, human
技术
indirect immunofluorescence: 1:500 using methanol-acetone fixed, cultured chicken fibroblasts.
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of human epidermal carcinoma A431 cell line.
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
一般描述
微管蛋白(48 kDa)是真核细胞中微管组织中心(MTOC)或中心体中广泛表达且高度保守的蛋白质。它属于微管蛋白超家族的成员,微管蛋白超家族包括α-和β-微管蛋白以及新发现的中心体相关蛋白δ-和ε-微管蛋白。γ发现-微管蛋白是一个包含至少五种其他蛋白质的大型蛋白复合物的成分,并具有与微管直径大致相同的环形结构(γ-微管蛋白环复合物,γ-TuRC)。其丰度不到α-微管蛋白或 β-微管蛋白水平的1%。 γ-微管蛋白与来自各种生物的α-微管蛋白具有28-32%的同一性,与β-微管蛋白具有32-36%的同一性,与δ-和ε微管蛋白具有29-30%的同一性。在α-,β-,γ-,δ-和ε-微管蛋白之间,某些区域(包括那些被认为与GTP)结合的区域)高度保守。
免疫原
相应于人γ-微管蛋白(氨基酸433-451,N-末端加入赖氨酸)C-末端的合成肽,与KLH偶联。
应用
兔生产的抗γ微管蛋白(DQ-15)抗体已被用于:
  • 蛋白质印迹
  • 免疫细胞化学
  • 免疫荧光
生化/生理作用
微管的正确组织对于细胞分裂和染色体分离、定向细胞运动、相间细胞质组织和其他细胞骨架功能至关重要。γ-微管蛋白在中心体的微管成核中具有重要作用。与 β-微管蛋白(微管蛋白分子的一半)结合,建立微管极性,使 α-微管蛋白一半暴露在正端。γ-TuRC(γ-微管蛋白环复合物)可结合微管末端,负责介导微管与中心体之间的连接。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nihal Kaplan et al.
The ocular surface, 21, 193-205 (2021-06-14)
To understand the relationship between ciliogenesis and autophagy in the corneal epithelium. siRNAs for EphA2 or PLD1 were used to inhibit protein expression in vitro. Morpholino-anti-EphA2 was used to knockdown EphA2 in Xenopus skin. An EphA2 knockout mouse was used
The centrosomal kinase Aurora-A/STK15 interacts with a putative tumor suppressor NM23-H1
Du J and Hannon GJ
Nucleic Acids Research, 30(24), 5465-5475 (2002)
Microtubule-organizing centres: a re-evaluation
Luders J and Stearns T
Nature Reviews in Molecular and Cell Biology, 8(2), 161-161 (2007)
The elongation of primary cilia via the acetylation of a-tubulin by the treatment with lithium chloride in human fibroblast KD cells.
Nakakura T
Medical Molecular Morphology, 48(1), 44-53 (2015)
δ-tubulin and ?-tubulin: two new human centrosomal tubulins reveal new aspects of centrosome structure and function
Chang P, et al.
Nature Cell Biology, 2(1), 30-30 (2000)
商品
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.