Merck
T1394
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸
别名:
三氟甲烷磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO3H
CAS号:
分子量:
150.08
Beilstein:
1812100
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
蒸汽密度
5.2 (vs air)
蒸汽压
8 mmHg ( 25 °C)
折射率
n20/D 1.327 (lit.)
沸点
162 °C (lit.)
密度
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
InChI key
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
去糖基化剂
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)