Merck
Z660035
Bandelin TICKOPUR R 33 浓缩清洗液
别名:
detergent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47131800
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
製造商/商標名
Bandelin 830
一般說明
通用清洁剂,适用于实验室、服务和工业,温和清洁,中碱性,pH 9.9(1%),剂量1至5%,1至10分钟。
污染物:
一般污染,油性和油腻残留物,烟灰,油墨,钻孔、碾磨、抛光和研磨残留物等。
清洁物体:
玻璃,陶瓷,塑料,橡胶,钢,不锈钢,有色金属,贵金属和轻金属,筛子,移液器,呼吸器,PC板,玻璃。谨慎用于锡和锌。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1