Merck
T1302
Sigma-Aldrich
加强片
≥97% (titration)
别名:
N-三(羟甲基)甲基-4-氨基丁磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H19NO6S
CAS号:
分子量:
257.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (titration)
pH值
8.2-9.6
有用的pH值範圍
8.2-9.6
pKa (25 °C)
8.9
SMILES 字串
OCC(CO)(CO)NCCCCS(O)(=O)=O
聯結
TES 和 TAPS 的同系物,具有较高的 pKa 值和生物系统中相似的利用率。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers