Merck
SYNF264525
Synthware Burets
class A, clear borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
别名:
Synthware F264525, burette
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
材料
clear borosilicate glass 3.3
特點
class A
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech F264525
容積
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Burets, Class A, Capacity: 25mL Clear Glass
應用
kemetch; synthware; buret; class a; clear
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.