主要文件
CLS70705
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
别名:
Corning® 7070
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.43
物料
glass
特点
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
包装
pack of 2 ea
case of 6 ea
制造商/商品名称
Corning 7070-5
体积测量范围
5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
外径 × 长度
8 mm × 350 mm
容量
5.0 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Calibrated "to deliver".
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)