一般說明
载脂蛋白 B 是低密度脂蛋白(LDL)的主要蛋白成分。正常血浆中 Apo B 的浓度为 90mg/100mL。存在两种形式的 Apo B:Apo B-100 和 Apo B-48。第一种是在 VLDL 和 LDL 中发现的,由肝脏产生。第二个存在于乳糜微粒中,起源于肠道。编码该蛋白的基因位于 2p24.1 染色体上。
生化/生理作用
人们认为 Apo B 可稳定脂肪乳剂,作为酶促反应的辅助因子和调节因子,控制脂质从细胞中的输出以及将脂质引导至靶器官。Apo B 水平与冠心病风险呈正相关。Apo B 水平可能比 LDL 水平更灵敏地预测心血管风险,并且不需要禁食即可进行准确测量。该基因或其调控区的突变会导致低β-脂蛋白血症、降甘油三酯血症和高胆固醇血症,原因是配体缺陷的 ApoB,这些疾病会影响血浆胆固醇和 ApoB 的水平。
外觀
从含 50 mM Na2CO3 和 50 mM NaCl 的 10 mM 脱氧胆酸钠(pH 10.0)中冻干。
重構
在水或水性缓冲液中
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Mechanisms of disease: genetic causes of familial hypercholesterolemia.
Nature Clinical Practice. Cardiovascular Medicine, 4(4), 214-225 (2007)
Apolipoprotein B, the major protein component of triglyceride-rich and low density lipoproteins.
The Journal of Biological Chemistry, 267(36), 25621-25624 (1992)
Low-density lipoprotein cholesterol, apolipoprotein B, and risk of coronary heart disease: from familial hyperlipidemia to genomics.
Biological Research for Nursing, 15(3), 292-308 (2013)
Meta-analysis of four new genome scans for lipid parameters and analysis of positional candidates in positive linkage regions.
European Journal of Human Genetics, 13(10), 1143-1153 (2005)