主要文件
SRP0512
Sigma-Aldrich
PPID (CYP-40), GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
别名:
CYP-40, CyP-D, Cyclophilin-40, PPID, Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D, Rotamase D, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$693.00
$693.00
预计发货时间2025年7月23日详情
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
100 μG
$693.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.26
$693.00
预计发货时间2025年7月23日详情
新价格,新优惠!
重组
expressed in E. coli
表单
frozen liquid
分子量
67.5 kDa
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
human ... PPID(5481)
一般描述
Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D (PPID), also known as peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Cyclophilin-40 (CYP-40, CyP-D), GenBank Accession No. NM_005038, a.a. 2-370(end), with N-terminal GST-tag, MW 67.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
外形
Aqueous solution
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)