方案
≥90% (HPLC)
表单
aqueous solution
包装
pkg of 80 nmol
浓度
400 μM
运输
dry ice
储存温度
−70°C
一般描述
Histone H3 Peptide, biotin conjugate. The peptide corresponds to residues 21-44 of histone H3.
应用
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 (K27) methyltransferases for drug discovery and HTS applications.
其他说明
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持