主要文件
SRP0182
Sigma-Aldrich
Hsp90a Active 人
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
别名:
HSP86, HSPCAL3, LAP2, NY-REN-38 (肾癌抗原), 热休克蛋白90 kDa α
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 μG
$804.00
$804.00
预计发货时间2025年7月03日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 μG
$804.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.32
$804.00
预计发货时间2025年7月03日详情
获取大包装报价
生物来源
human
重组
expressed in E. coli
方案
≥80% (SDS-PAGE)
表单
aqueous solution
效能
≥8 nM
分子量
85.5 kDa
包装
pkg of 200 μg
储存条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
浓度
>0.02 mg/mL
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
human ... HSP90AA2(3324)
一般描述
HSP90α基因定位于人染色体11p14.1。[1]
HSP90α(热激蛋白 90α)是一种 ATP 结合的无处不在的分子伴侣蛋白。该蛋白质包含 N 端结构域、带电区、中间结构域和 C 端结构域。它是存在于细胞质中的一种细胞内蛋白质,但也通过外泌体在细胞外释放。HSP90α 的分泌受 C-末端 EEVD 基序的影响,原因是它与含四肽重复域的蛋白质相互作用。分泌形式在 C-末端被截短。[2][3][4]
应用
可用于研究酶动力学、抑制剂筛选和选择性分析。
生化/生理作用
HSP90α(热激蛋白 90α)在细胞内参与多种类型的目标蛋白(如激酶、类固醇激素受体和转录因子)的折叠,组装-拆卸和激活。在细胞外,神经元和真皮成纤维细胞运动以及黑素瘤迁移、侵袭和转移也需要这种蛋白质。[2]细胞外 HSP90α 诱导侵袭性蛋白基质金属蛋白酶-2(MMP-2),从而促进肿瘤侵袭性。[2][5]该蛋白以表面受体 LRP-1(LDL 受体相关蛋白 1)依赖性方式促进皮肤和表皮细胞向伤口部位的迁移,因此参与伤口愈合。[3]在抗原加工途径的早期阶段,HSP90α 可能充当 pMHC I(肽负载的主要组织相容性 I 复合物)前体的伴侣。[6]
外形
在 25 mM Tris-HCl,pH 7.5,400 mM NaCl,0.05% Tween 20、10% 甘油和 3 mM DTT 中配制。
制备说明
在冰上解冻。第一次融化后,短暂旋转含有酶的试管以恢复试管的全部内容物。将酶分装成一次性使用的等分试样。将剩余的未稀释酶等分保存在 -70°C 下。注意:该酶对冻融循环非常敏感。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bo Qiao et al.
BMC proceedings, 3 Suppl 7, S132-S132 (2009-12-19)
The genes PTPN22 and HLA-DRB1 have been found by a number of studies to confer an increased risk for rheumatoid arthritis (RA), which indicates that both genes play an important role in RA etiology. It is believed that they not
Functional proteomic screens reveal an essential extracellular role for hsp90 alpha in cancer cell invasiveness.
Eustace BK, et al.
Nature Cell Biology, 6(6), 507-514 (2004)
Secretion of extracellular hsp90alpha via exosomes increases cancer cell motility: a role for plasminogen activation.
McCready J, et al.
BMC Cancer, 10:294 (2010)
Hsp90alpha chaperones large C-terminally extended proteolytic intermediates in the MHC class I antigen processing pathway.
Kunisawa J and Shastri N.
Immunity, 24(5), 523-534 (2006)
Transforming growth factor alpha (TGFalpha)-stimulated secretion of HSP90alpha: using the receptor LRP-1/CD91 to promote human skin cell migration against a TGFbeta-rich environment during wound healing.
Cheng CF, et al.
Molecular and Cellular Biology, 28(10), 3344-3358 (2008)