Merck
SRE0095
Sigma-Aldrich
快速β-葡萄糖醛酸酶,重组
from limpets (Patella Vulgata), aqueous solution
别名:
β-葡萄糖醛酸酶 来源于帽贝 (Patella vulgata), β-D-葡萄糖苷酸葡萄糖醛酸水解酶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 ML
$657.00
25 ML
$1,540.00
50 ML
$2,920.00
$657.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 ML
$657.00
25 ML
$1,540.00
50 ML
$2,920.00
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
$657.00
请联系客服了解存货情况
重組細胞
expressed in proprietary host
品質等級
形狀
aqueous solution
濃度
300000-400000 units/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
比较不同酶性能的新技术文章
了解更多关于 Sigma R&D 生成的最新应用数据 使用不同来源的酶优化不同药物类别的水解,并使用色谱纯化酶降低酯酶活性的影响,导致 6-MAM 转化为吗啡
据报道,来自欧洲帽贝的酶比来自盖罩大蜗牛、牛肝脏和大肠杆菌的酶能更有效地水解阿片肽-葡糖苷酸
有关该产品对不同药物葡萄糖苷酸底物水解的适用性的更多信息,请查阅此页面
特點和優勢
配方的酶浓度较高,适用于需要超快水解速率的应用。经过重组表达和纯化以消除 MAM 酯酶活性(6-单乙酰吗啡→吗啡)。 在高酶效价(50 un/μL β葡萄糖醛酸酶)下的代表性分析表明,在 60 °C 下 4 小时后 6-MAM 向吗啡的转化率低于 1%。
單位定義
在37℃,pH 3.8(30分钟检测)条件下,一个Sigma或改良的Fishman单位可每小时从酚酞葡糖苷酸中释放1.0 μg酚酞。
外觀
以100mM 乙酸钾,pH 5.2中的溶液形式提供。它不含洗涤剂、碳水化合物或任何其它可能干扰样品制备和分析的成分。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
相关内容
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.