Merck
SML3475
Sigma-Aldrich
PF-04965842
≥98% (HPLC)
别名:
Abrocitinib, N-[cis-3-(Methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclobutyl]-1-propanesulfonamide, N-{cis-3-[Methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclobutyl}-propane-1-sulfonamide, PF 04965842
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$120.00
25 MG
$483.00
$120.00
预计发货时间2025年6月04日详情
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$120.00
25 MG
$483.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H21N5O2S
分子量:
323.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
$120.00
预计发货时间2025年6月04日详情
新价格,新优惠!
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(C1=C2C(NC=C2)=NC=N1)[C@H]3C[C@H](C3)NS(=O)(CCC)=O
InChI
1S/C14H21N5O2S/c1-3-6-22(20,21)18-10-7-11(8-10)19(2)14-12-4-5-15-13(12)16-9-17-14/h4-5,9-11,18H,3,6-8H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t10-,11+
InChI key
IUEWXNHSKRWHDY-PHIMTYICSA-N
生化/生理作用
Janus Kinase (JAK) inhibitor selective for JAK1 with an IC50 value of 29 nM for JAK1 compared to 803 nM for JAK2, >10000 nM for JAK3 and 1250 nM for Tyk2.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)