主要文件
SML3449
Sigma-Aldrich
Artepillin C analog A57
≥98% (HPLC)
别名:
2-Oxazolidinone, 3-[(2E)-3-[1,1′-biphenyl]-3-yl-1-oxo-2-propen-1-yl]-4-phenyl-, (4S)- (ACI)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H19NO3
分子量:
369.41
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
生化/生理作用
Artepillin C analog 57 is a potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice. It suppresses CREB/CRTC2-mediated gluconeogenic and SREBP transcriptions.
Potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)