SML3328
Methyl protodioscin
≥98% (HPLC)
别名:
(3β,22α,25R)-26-(β-D-Glucopyranosyloxy)-22-methoxyfurost-5-en-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)]-β-D-glucopyranoside, 22-O-Methylprotodioscin, Methylprotodioscin, NSC 698790
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)CO)O[C@H]3CC[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@]([C@H]7C)(OC)CC[C@H](CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C)C6
InChI
1S/C52H86O22/c1-21(20-66-46-40(61)39(60)36(57)31(18-53)70-46)10-15-52(65-7)22(2)33-30(74-52)17-29-27-9-8-25-16-26(11-13-50(25,5)28(27)12-14-51(29,33)6)69-49-45(73-48-42(63)38(59)35(56)24(4)68-48)43(64)44(32(19-54)71-49)72-47-41(62)37(58)34(55)23(3)67-47/h8,21-24,26-49,53-64H,9-20H2,1-7H3/t21-,22+,23+,24+,26+,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41-,42-,43+,44-,45-,46-,47+,48+,49-,50+,51+,52-/m1/s1
InChI key
HSSJYSJXBOCKQM-GVTGEURHSA-N
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)