Merck
SMB00372
Sigma-Aldrich
环黄芪醇
≥98% (HPLC)
别名:
(3β,6α,16β,20R,24S)- 20,24-环氧-9,19-环羊毛烷-3,6,16,25-四醇, 环孢菌素, 环黄芪醇, 黄芪黄素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H50O5
CAS号:
分子量:
490.72
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@]1(O[C@H](C(O)(C)C)CC1)[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@]4([H])C[C@H](O)[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C6)[C@]46CC[C@@]32C
InChI
1S/C30H50O5/c1-24(2)20(33)8-11-30-16-29(30)13-12-26(5)23(28(7)10-9-21(35-28)25(3,4)34)18(32)15-27(26,6)19(29)14-17(31)22(24)30/h17-23,31-34H,8-16H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,26+,27-,28+,29-,30+/m0/s1
InChI key
WENNXORDXYGDTP-UOUCMYEWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
环黄芪醇是一种皂苷元和一种苷元,存在于黄芪中或从黄芪中提取。[1]它是一种天然的三萜类化合物。[1]
生化/生理作用
环黄芪醇用作营养保健品(例如TAT2),似乎可以适度增加CD4和CD8 T细胞的端粒酶活性和增殖能力。环黄芪醇具有抗病毒,抗菌,抗炎,抗肝毒性,抗白血病,抗肿瘤和抗伤害感受活性。它还充当免疫调节剂。[1]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
In vitro intestinal absorption and first-pass intestinal and hepatic metabolism of cycloastragenol, a potent small molecule telomerase activator
Zhu J, et al.
Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 25(5), 477-486 (2010)