SML2719
AVE 0991
≥98% (HPLC)
别名:
1-Ethyl-3-[3-[4-[(5-formyl-4-methoxy-2-phenylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]-5-(2-methylpropyl)thiophen-2-yl]sulfonylurea, 5-Formyl-4-methoxy-2-phenyl-1[[4-[2-(ethylaminocarbonylsulfonamido)-5-isobutyl-3-thienyl]-phenyl]-methyl]-imidazole, AVE-0991, AVE0991, N-[(Ethylamino)carbonyl]-3-[4-[(5-formyl-4-methoxy-2-phenyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]phenyl]-5-(2-methylpropyl)-2-thiophenesulfonamide
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=CC(N1CC2=CC=C(C=C2)C3=C(SC(CC(C)C)=C3)S(NC(NCC)=O)(=O)=O)=C(N=C1C4=CC=CC=C4)OC
InChI
1S/C29H32N4O5S2/c1-5-30-29(35)32-40(36,37)28-24(16-23(39-28)15-19(2)3)21-13-11-20(12-14-21)17-33-25(18-34)27(38-4)31-26(33)22-9-7-6-8-10-22/h6-14,16,18-19H,5,15,17H2,1-4H3,(H2,30,32,35)
InChI 密鑰
QTOZBSNPDCWHPV-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3