Merck
SML2579
Sigma-Aldrich
Tafluprost acid
≥98% (HPLC)
别名:
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-Heptenoic acid, 9α,11α-dihydroxy-15,15-difluoro-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, AFP-172
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H28F2O5
分子量:
410.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
oil
光學活性
[α]/D 17 to 22°, c = 1.0 in methanol
顏色
colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(F)(COc2ccccc2)\C=C\[C@@H]1[C@H]([C@H](C[C@H]1O)O)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C22H28F2O5/c23-22(24,15-29-16-8-4-3-5-9-16)13-12-18-17(19(25)14-20(18)26)10-6-1-2-7-11-21(27)28/h1,3-6,8-9,12-13,17-20,25-26H,2,7,10-11,14-15H2,(H,27,28)/b6-1-,13-12+/t17-,18-,19+,20-/m1/s1
InChI 密鑰
KIQXRQVVYTYYAZ-VKVYFNERSA-N
生化/生理作用
Prostaglandin F2α agonist; Antiglaucoma agent
Taflupost acid is the active metabolite of Tafluprost, a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. Taflupost acid has high affinity and selectivity for the prostaglandin PGF2α (FP) receptor with a Ki of 0.4 nM.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)