Merck
SML1864
Sigma-Aldrich
OUL35
≥98% (HPLC)
别名:
4,4′-Oxybis-benzamide, 4-(4-Carbamoylphenoxyl)benzamide, NSC 39047, NSC39047
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$122.00
25 MG
$491.00
$122.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$122.00
25 MG
$491.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12N2O3
CAS号:
分子量:
256.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
$122.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(C(N)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C14H12N2O3/c15-13(17)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(16)18/h1-8H,(H2,15,17)(H2,16,18)
InChI key
XZRCQWLPMXFGHE-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor.
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor. OUL35 rescues HeLa cells from ARTD10 induced apoptotic cell death.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)