Merck
SML1809
Sigma-Aldrich
PPTN 三氟乙酸盐
≥98% (HPLC)
别名:
4- [4-(4-哌啶基)苯基] -7- [4-(三氟甲基)苯基] -2-萘甲酸 三氟乙酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$256.00
25 MG
$1,030.00
$256.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
5 MG
$256.00
25 MG
$1,030.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H24F3NO2 · C2HF3O2
分子量:
589.52
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
$256.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(C1=CC2=CC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=CC=C2C(C4=CC=C(C5CCNCC5)C=C4)=C1)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C29H24F3NO2.C2HF3O2/c30-29(31,32)25-8-5-19(6-9-25)22-7-10-26-23(15-22)16-24(28(34)35)17-27(26)21-3-1-18(2-4-21)20-11-13-33-14-12-20;3-2(4,5)1(6)7/h1-10,15-17,20,33H,11-14H2,(H,34,35);(H,6,7)
InChI key
UAHMBIXBIRLMAG-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PPTN 是 P2Y14 受体拮抗剂。
PPTN 是一种高效的(IC50 = 1 nM)P2Y14 受体拮抗剂,在浓度高达 10 μM 时,它不会与任何其他 P2Y 受体发生相互作用。PPTN 阻断 UDP 抑制佛司可林诱导的 cAMP 积累,以及嗜中性粒细胞中性粒细胞对 UDP-葡萄糖梯度的趋化作用(具有 nM 效能)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)