Merck
SML1626
Sigma-Aldrich
TFCA
≥98% (HPLC)
别名:
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenamide, N-(4-Trifluoromethylphenyl) 3,4-dimethoxycinnamamide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$133.00
$133.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$133.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H16F3NO3
分子量:
351.32
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
$133.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
储存温度
room temp
SMILES字符串
O=C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C18H16F3NO3/c1-24-15-9-3-12(11-16(15)25-2)4-10-17(23)22-14-7-5-13(6-8-14)18(19,20)21/h3-11H,1-2H3,(H,22,23)/b10-4+
InChI key
KFWWXJZNIMFFRO-ONNFQVAWSA-N
生化/生理作用
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist that reduces lipid accumulation and fatty liver in mice. Apparently TFCA binds to the LXR? ligand binding domain and induces interaction with NCoR corepressor.
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)