Merck
SML1557
Sigma-Aldrich
LP99
≥98% (HPLC)
别名:
(2R,3S)-LP99, N-(2R,3S)-2-(4-氯苯基)-1-(1,4-二甲基-2-氧代-1,2-二氢喹啉-7-基)-6-氧哌啶-3-基)-2 -甲基丙烷-1-磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H30ClN3O4S
分子量:
516.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C1=CC=C(N2C(CC[C@H](NS(=O)(CC(C)C)=O)[C@H]2C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)C=C1N4C)=CC4=O
InChI
1S/C26H30ClN3O4S/c1-16(2)15-35(33,34)28-22-11-12-24(31)30(26(22)18-5-7-19(27)8-6-18)20-9-10-21-17(3)13-25(32)29(4)23(21)14-20/h5-10,13-14,16,22,26,28H,11-12,15H2,1-4H3/t22-,26+/m0/s1
InChI key
LVDRREOUMKACNJ-BKMJKUGQSA-N
生化/生理作用
LP99是一种有效的选择性溴结构域BRD9和BRD7抑制剂。
LP99是一种有效的选择性溴结构域BRD9和BRD7抑制剂,对BRD9(Kd = 99 nM)的效力比对BRD7(Kd = 909 nM)的效力高,并且对其他48种BRD均无抑制作用。LP99已显示可破坏BRD7和BRD9与细胞中染色质的结合。 LP99还可抑制白介素6(IL-6)的分泌,表明BRD7/9在促炎性细胞因子分泌的调节中起作用。LP99在25 μM内对细胞无毒性。有关完整表征的详细信息,请访问结构基因组学联盟(SGC)网站上的LP99探针摘要
想要了解用于表观遗传靶标的其他 SGC 化学探针,请访问 sigma.com/sgc
特点和优势
LP99是一种表观遗传化学探针,是我们与结构基因组学协会(SGC)的合作产品。想要了解更多信息并查看其他SGC表观遗传探针,请访问sigma.com/SGC
该化合物是基因调控研究推荐产品。点击此处 ,查看更多基因调控精选产品。想要了解有关生物活性小分子在其他研究领域应用的更多信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
其他说明
LP99已经过Chemical Probes Portal的专业评审和推荐。有关更多信息,请访问Chemical Probes Portal网站上 LP99探测摘要 页面。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.