主要文件
SML1509
Sigma-Aldrich
MK6-83
≥98% (HPLC)
别名:
5-甲基-N- [2-(1-哌啶基)苯基] -2-噻吩磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20N2O2S2
分子量:
336.47
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)N3CCCCC3)c1[s]c(cc1)C
InChI
1S/C16H20N2O2S2/c1-13-9-10-16(21-13)22(19,20)17-14-7-3-4-8-15(14)18-11-5-2-6-12-18/h3-4,7-10,17H,2,5-6,11-12H2,1H3
InChI key
IRGYSXZCDAWOOC-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
MK6-83 是 TRPML1 通道的野生型和突变体 F465L 和 F408D 的有效激活剂。
MK6-83 是 TRPML1 通道的野生型和突变体 F465L 和 F408D 的有效激活剂。 MK6-83 弱激活 TRPML 突变体 R403C 或 V446L。MK6-83 恢复 IV 型黏液脂质沉积(MLIV)患者细胞的通道功能,挽救疾病相关的异常。
已知 MK6-83 刺激 caspase-3 依赖性细胞凋亡。它还能降低细胞的活力。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Transient Receptor Potential Mucolipin-1 Channels in Glioblastoma: Role in Patient?s Survival
Morelli MB, et al.
Cancers, 11(4), 525-525 (2019)