主要文件
SML1474
Sigma-Aldrich
Oxiconazole nitrate
≥98% (HPLC)
别名:
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-ethanone (1Z)-O-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]oxime nitrate, 2′,4′-Dichloro-2-imidazol-1-ylacetophenone (Z)-[0-(2,4-dichlorobenzyl)oxime] nitrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H13Cl4N3O · HNO3
CAS号:
分子量:
492.14
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C18H13Cl4N3O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-26-24-18(9-25-6-5-23-11-25)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11H,9-10H2;(H,2,3,4)/b24-18+;
InChI 密鑰
WVNOAGNOIPTWPT-NDUABGMUSA-N
生化/生理作用
Oxiconazole is a broad-spectrum antifungal agent that inhibits ergosterol biosynthesis.
Oxiconazole is a broad-spectrum antifungal agent that inhibits ergosterol biosynthesis. Oxiconazole destabilizes Lanosterol 14-α demethylase (fungal cyctochrome P450 51).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)