Merck
SML1336
Sigma-Aldrich
VUAA1
≥98% (HPLC)
别名:
2-((4-乙基-5-(吡啶-3-基)-4H-1,2,4-三唑-3-基)硫代)-N-(4-乙基苯基)乙酰胺, N-(4-乙基苯基)-2-((4-乙基-5-(3-吡啶基)-4H-1,2,4-三唑-3-基)硫代)乙酰胺, VU0099414
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$172.00
25 MG
$672.00
$172.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$172.00
25 MG
$672.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H21N5OS
分子量:
367.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
$172.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCC(C=C1)=CC=C1NC(CSC2=NN=C(C3=CN=CC=C3)N2CC)=O
InChI
1S/C19H21N5OS/c1-3-14-7-9-16(10-8-14)21-17(25)13-26-19-23-22-18(24(19)4-2)15-6-5-11-20-12-15/h5-12H,3-4,13H2,1-2H3,(H,21,25)
InChI key
UWCCKVJVOHTHAF-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
N -(4-乙基苯基)-2-((4-乙基-5-(3-吡啶基)-4 H -1,2,4-三唑-3-基)硫代)乙酰胺 (VUAA1) 是一种非天然存在的 [1] 挥发性化合物。[2]被认为是昆虫嗅觉研究的一种有价值的工具。[1]
VUAA1 是高度保守的昆虫气味受体辅助受体离子通道 Orco 的激动剂。
VUAA1 是高度保守的昆虫气味受体辅助受体离子通道 Orco 的激动剂。VUAA1能够激活异质同源的含orco通道。
免责声明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,包括但不限于:美国联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法(US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act)、欧盟生物杀灭剂法规(European Biocidal Products Regulation)、加拿大虫害管理监管机构(Canada’s Pest Management Regulatory Agency)、土耳其生物杀灭剂法规(Turkey’s Biocidal Products Regulation)、韩国生物杀灭剂法(Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR))等。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Endogenous insensitivity to the Orco agonist VUAA1 reveals novel olfactory receptor complex properties in the specialist fly Mayetiola destructor.
Corcoran JA, et al.
Scientific Reports, 8(1), 3489-3489 (2018)
Expressional and functional interactions of two Apis cerana cerana olfactory receptors.
Guo L, et al.
PeerJ, 6, e5005-e5005 (2018)