Merck
SML0493
Sigma-Aldrich
T16Ainh-A01
≥95% (HPLC)
别名:
2-[(5-Ethyl-1,6-dihydro-4-methyl-6-oxo-2-pyrimidinyl)thio]-N-[4-(4-methoxyphenyl)-2-thiazolyl]-acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H20N4O3S2
分子量:
416.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCc1c(C)nc(SCC(=O)Nc2nc(cs2)-c3ccc(OC)cc3)nc1O
InChI
1S/C19H20N4O3S2/c1-4-14-11(2)20-18(23-17(14)25)28-10-16(24)22-19-21-15(9-27-19)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h5-9H,4,10H2,1-3H3,(H,20,23,25)(H,21,22,24)
InChI 密鑰
QSIYTNYMBWYHAA-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
T16Ainh-A01 已被用作跨膜蛋白 16A (TMEM16A) 的抑制剂。
生化/生理作用
T16Ainh-A01 是一种选择性 TMEM16A 钙激活氯离子通道抑制剂,可强烈抑制唾液腺细胞的氯电流。T16Ainh-A01 对肠道和气道上皮细胞的总 CaCC 电流的抑制作用较差,但主要阻断初始的、激动剂刺激的瞬时氯电流。T16Ainh-A01 不改变胞浆钙离子,对 CFTR Cl-电导几乎没有影响。
特點和優勢
该化合物在受体分类和信号转导手册的氯化物通道页面上有重点介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
TMEM16A regulates portal vein smooth muscle cell proliferation in portal hypertension.
Zeng X, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 15(1), 1062-1068 (2018)
Jinyu Zhang et al.
International journal of molecular sciences, 23(22) (2022-11-27)
Dry eye disease (DED) is a multifactorial disease with an incidence of approximately 50% worldwide. DED seriously affects quality of life and work. The prevalence of environmental DED (eDED) ranges from 35 to 48%. Conjunctival fluid secretion dysfunction may be
商品
We offer many products related to chloride channels for your research needs.