SML0108
R18 三氟醋酸盐
≥98% (HPLC)
别名:
L-脯氨酰-L-组氨酰-L-半胱氨酰-L-缬氨酰-L-脯氨酰-L-精氨酰-L-a-天冬氨酰-L-亮氨酰-L-丝氨酰-L-色氨酸-L-亮氨酰-L-a-天冬氨酰-L- 亮氨酰-L-a-谷氨酰-L-丙氨酰-L-天冬酰胺酰-L-甲硫氨酰-L-半胱氨酰-L-亮氨酰-L-脯氨酸三氟乙酸酯, PHCVPRDLSWLDLEANMCLP 三氟乙酸酯, Pro-His-Cys-Val-Pro-Arg-Asp-Leu-Ser-Trp-Leu-Asp-Leu-Glu-Ala-Asn-Met-Cys-Leu-Pro 三氟乙酸酯
选择尺寸
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to off-white
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CS)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCCN5)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N6CCC[C@H]6C(O)=O
InChI
1S/C101H157N27O29S3.C2HF3O2/c1-48(2)33-62(86(142)111-60(25-26-77(131)132)83(139)110-53(11)81(137)114-67(39-76(102)130)91(147)112-61(27-32-160-12)85(141)124-72(45-158)95(151)122-70(36-51(7)8)98(154)128-31-18-24-75(128)100(156)157)116-93(149)69(41-79(135)136)121-87(143)63(34-49(3)4)115-89(145)65(37-54-42-108-57-20-14-13-19-56(54)57)118-94(150)71(44-129)123-88(144)64(35-50(5)6)117-92(148)68(40-78(133)134)120-84(140)59(22-16-29-107-101(103)104)113-97(153)74-23-17-30-127(74)99(155)80(52(9)10)126-96(152)73(46-159)125-90(146)66(38-55-43-105-47-109-55)119-82(138)58-21-15-28-106-58;3-2(4,5)1(6)7/h13-14,19-20,42-43,47-53,58-75,80,106,108,129,158-159H,15-18,21-41,44-46H2,1-12H3,(H2,102,130)(H,105,109)(H,110,139)(H,111,142)(H,112,147)(H,113,153)(H,114,137)(H,115,145)(H,116,149)(H,117,148)(H,118,150)(H,119,138)(H,120,140)(H,121,143)(H,122,151)(H,123,144)(H,124,141)(H,125,146)(H,126,152)(H,131,132)(H,133,134)(H,135,136)(H,156,157)(H4,103,104,107);(H,6,7)/t53-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,80-;/m0./s1
InChI key
RLMYFUMCZYJMNX-KIXMOXNVSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)