About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H22O5
CAS号:
分子量:
330.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
推荐产品
方案
≥85% (LC/MS-UV)
表单
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(CCC1=CC(O)=C(C=C1)O)CCCCC2=CC=C(O)C(O)=C2
InChI
1S/C19H22O5/c20-15(8-5-14-7-10-17(22)19(24)12-14)4-2-1-3-13-6-9-16(21)18(23)11-13/h6-7,9-12,21-24H,1-5,8H2
InChI key
UHRUXUCWHIGENP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Natural product derived from plant source.
生化/生理作用
plant secondary metabolite
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持