Merck
SMB00555
Sigma-Aldrich
白果苷
≥90% (LC/MS-UV)
别名:
山柰酚3-山梨素
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$694.00
$694.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$694.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H28O15
CAS号:
分子量:
580.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
$694.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
方案
≥90% (LC/MS-UV)
表单
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(C4=CC=C(O)C=C4)O5)=O)C5=C1
InChI
1S/C26H28O15/c27-7-15-18(33)20(35)24(41-25-21(36)17(32)13(31)8-37-25)26(39-15)40-23-19(34)16-12(30)5-11(29)6-14(16)38-22(23)9-1-3-10(28)4-2-9/h1-6,13,15,17-18,20-21,24-33,35-36H,7-8H2/t13-,15-,17+,18-,20+,21-,24-,25+,26+/m1/s1
InChI key
RXAXTTGJEMODPY-CJNLAGEVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
来源于植物的天然产物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)