Merck
SMB00345
Sigma-Aldrich
紫堇醇灵碱
≥98% (HPLC)
别名:
(+)-Corynoline, 13-Methylchelidonine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H21NO5
CAS号:
分子量:
367.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN1CC2=C3OCOC3=CC=C2[C@@]4(C)[C@@H](O)CC5=CC(OCO6)=C6C=C5[C@]41[H]
InChI
1S/C21H21NO5/c1-21-14-3-4-15-19(27-10-24-15)13(14)8-22(2)20(21)12-7-17-16(25-9-26-17)5-11(12)6-18(21)23/h3-5,7,18,20,23H,6,8-10H2,1-2H3/t18-,20+,21-/m0/s1
InChI key
IQUGPRHKZNCHGC-TYPHKJRUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corynoline is an alkaloid found in Corydalis solida incisa.
生化/生理作用
Corynoline inhibits acetylcholinesterase in a dose-dependent manner.
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)