Merck
SMB00285
Sigma-Aldrich
葡萄糖-UDP-荧光素结合物
≥95% (HPLC)
别名:
葡萄糖-UDP-荧光素结合物, 葡糖基转称酶与梭菌酶荧光底物, 葡萄糖-尿苷二磷酸-(PEG)6-荧光素结合物, 葡萄糖尿苷二磷酸酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$837.00
$837.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 μG
$837.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.28
$837.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
偶联物
fluorescein conjugate
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
颜色
orange-brown, solid
荧光
λex 490 nm; λem 514 nm
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OP(OP([O-])(OC[C@H]2O[C@@H](N(C=C3/C=C/CNC(C4=CC=C(C([O-])=O)C(C(C5=C(O6)C=C(O)C=C5)=C7C6=CC(C=C7)=O)=C4)=O)C(NC3=O)=O)[C@H](O)[C@@H]2O)=O)([O-])=O)O[C@H](CO)[C@H]1O.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C39H39N3O23P2.3C6H15N/c43-14-26-29(46)31(48)33(50)38(63-26)64-67(58,59)65-66(56,57)60-15-27-30(47)32(49)36(62-27)42-13-17(35(52)41-39(42)55)2-1-9-40-34(51)16-3-6-20(37(53)54)23(10-16)28-21-7-4-18(44)11-24(21)61-25-12-19(45)5-8-22(25)28;3*1-4-7(5-2)6-3/h1-8,10-13,26-27,29-33,36,38,43-44,46-50H,9,14-15H2,(H,40,51)(H,53,54)(H,56,57)(H,58,59)(H,41,52,55);3*4-6H2,1-3H3/b2-1+;;;/t26?,27-,29-,30-,31-,32-,33?,36-,38+;;;/m1.../s1
InChI key
ZANXKXSOYBZRQT-VBPZYQLFSA-N
生化/生理作用
葡萄糖-UDP,或UDP-葡萄糖,是一种在碳水化合物代谢中起关键作用的核苷酸糖。UDP-葡萄糖是糖原的一种前体,也是糖基转移酶如来自艰难梭菌的毒素A和B的一种关键底物。 UDP-葡萄糖的荧光类似物可用于研究葡萄糖基转移酶和梭菌毒素。该荧光素UDP-葡萄糖衍生物具有与FITC偶合物相同的光谱特性。与SMB00284相比,此UDP-葡萄糖衍生物在荧光团和UDP部分之间具有更短的间隔基。
其他说明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Philippe Jean et al.
Nature communications, 11(1), 3208-3208 (2020-06-27)
Inner hair cells (IHCs) are the primary receptors for hearing. They are housed in the cochlea and convey sound information to the brain via synapses with the auditory nerve. IHCs have been thought to be electrically and metabolically independent from