Merck
SMB00248
Sigma-Aldrich
β-D-Glucopyranosyl taraxinic ester
≥90% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$654.00
$654.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$654.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H28O9
CAS号:
分子量:
424.44
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
$654.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥90% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1=C[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CCC(=CCC1)C(=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C21H28O9/c1-10-4-3-5-12(6-7-13-11(2)19(26)28-14(13)8-10)20(27)30-21-18(25)17(24)16(23)15(9-22)29-21/h5,8,13-18,21-25H,2-4,6-7,9H2,1H3/b10-8-,12-5+/t13-,14+,15+,16+,17-,18+,21-/m0/s1
InChI key
SIOXYUXOHTZOOM-BETKIOCASA-N
一般描述
Natural product derived from plant source.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)