主要文件
SIAL1488
Sigma-Aldrich
Sigma®血清移液管
capacity 10 mL, individually wrapped, paper/poly, sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.22
物料
polystyrene
无菌性
sterile
特点
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
individually wrapped paper/poly
包装
pack of 200 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
刻度和精度测量范围
1-10 mL
长度
344 mm
容量
10 mL
颜色
orange color-coded stripe
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Sigma血清移液管的纸/塑料包装可通过推出或剥离技术轻松打开。由于其包装减少了静电粘附,它也是无菌细胞培养和/或组织培养应用的理想选择,特别是在戴乳胶手套时。
这些Sigma移液管是无菌的、独立包装的血清移液管,旨在为空泡细胞/组织培养技术提供最佳的条件。
  • 标注在纸包装上的颜色编码可实现对尺寸的轻松鉴别
  • 纸/塑料包装可实现完全的查看
  • 独特的颜色编码放大条纹可用于更加容易的弯月面观察
  • 无菌、经认证的无热原且无DNase-/RNase
  • ± 2%全体积的准确度
  • 批次号印刷在了每支移液管包装上
  • 经校准可轻易提供(TD-EX20ºC)它们的内含物
法律信息
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
该96孔3D球体BME细胞侵袭检测试剂盒利用符合3D培养要求的96孔球状体形成平板以及专门的球状体形成ECM来促进细胞的聚集和球状体形成。
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.
3-D Culture Matrix™胶原I可单独或与其他基底膜成分一起用作在其上生长细胞的凝胶或培养基添加剂,用于研究体外三维的细胞生长和分化。