Merck
SAE0094
Sigma-Aldrich
SAvPhire单体链霉亲和素
recombinant, expressed in E. coli, High Affinity
别名:
mSA3
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$404.00
5 MG
$1,230.00
$404.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
1 MG
$404.00
5 MG
$1,230.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
$404.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
重组
expressed in E. coli
表单
lyophilized powder
运输
wet ice
储存温度
−20°C
生化/生理作用
SAvPhire单体链霉亲和素是生物素结合链霉亲和素的一种变体,它自然状态以四聚体形式存在。 许多单体链霉亲和素蛋白具有快速解离动力学,这阻碍了它们在稳定标记应用中的使用。但是,经过改造的SAvphire单体链霉亲和素的解离速率与四聚体链霉亲和素相当。
该产品的大小和单价特性在诸如功能性细胞表面标记和原子力光谱等应用中提供了优于四聚链霉亲和素的优势。 这些优势包括:
  • 最小化探测生物素化靶标的分布或动力学
  • 在生物素化分子的预孵育步骤中降低聚集、沉淀和交联的风险
  • 更容易靶向目标
该产品可用于传统的生物素结合应用,包括蛋白质印迹、免疫沉淀、免疫组织化学和流式细胞术。
物理属性
序列包含N端6x-组氨酸标签和C端FLAG标签
重悬
复溶后,溶液可以在2-8°C下保存至少1个月。 对于长期存储,请分装并存储在-20°C下。
该产物从PBS(pH 7.4)中冻干获得。 通过添加水,将小瓶内容物重新配制为4 mg/mL的溶液:
  • 1 mg小瓶: 加入250 μL水以获得4 mg/mL的溶液
  • 5 mg小瓶: 加入1.25 mL水以以获得4 mg/mL的溶液
可以根据需要在水或PBS中进一步稀释重新溶解的产品。
法律信息
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAvPhire is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Functional expression of monomeric streptavidin and fusion proteins in Escherichia coli: applications in flow cytometry and ELISA.
Kroetsch, A. et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 102, 10079-10089 (2018)
Expression and purification of soluble monomeric streptavidin in Escherichia coli
Demonte D, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 98(14), 6285-6295 (2014)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Could you provide the molar extinction coefficient for this product?
    1 answer
    1. The extinction coefficient for the product in question is 2.8 (E0.1%).
      Helpful?
  2. What is the isoelectric point (pI) of Product No. SAE0094, SAvPhire™ Monomeric Streptavidin?
    1 answer
    1. The isoelectric point (pI) of Product No. SAE0094, SAvPhire™ Monomeric Streptavidin, is not determined by us. However, the theoretical pI is 5.9.