Merck
SAB5200017
Sigma-Aldrich
抗 HIF-1α 单克隆抗体 小鼠抗
clone ESEE122, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
别名:
抗 HIF1α,ESEE122, 抗 HIF1A, 抗 MOP 1, 抗 PASD8, 抗 ARNT 相互作用蛋白, 抗 缺氧诱导因子 1α
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
ESEE122, monoclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
bovine, mouse, human, rat
濃度
1 mg/mL
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Hif1a(15251)
相关类别
一般說明
缺氧诱导因子1 α(HIF1 α)基因编码HIF-1的 α亚基。 HIF-1α含有氧依赖性降解(ODD)结构域,该结构域介导 HIF-1α和E3泛素连接酶复合物的相互作用,从而促进含氧量正常细胞中HIF-1α 的连续多聚泛素化。编码它的基因位于人染色体14q23.2。HIF1 α属于基本螺旋-环-螺旋(basic helix-loop-helix)转录因子家族。
特異性
对 HIF1-α 有特异性。
免疫原
相应的氨基酸 329-530 的重组片段
應用
小鼠抗HIF-1α 单克隆抗体抗体可用于 siRNA 试验和蛋白质印迹分析。
生化/生理作用
缺氧诱导因子1 (HIF1 )在针对缺氧的细胞和系统性稳态反应中起着至关重要的作用。在缺氧过程中,该因子的两个亚基发生翻译后修饰,从而促进转活化。HIF-1α基因缺失与非乳突状肾癌有关。在缺氧反应下,编码的蛋白可作为体外人基质细胞中血管内皮生长因子(VEGF)的关键调节剂。HIF-1α蛋白表达常见于浸润性乳腺癌。实验数据表明HIF-1α的下调降低了 MCF-7 (人乳腺腺癌细胞系)的肿瘤发生,并提出一种抗HIF-1策略和传统化疗的联合疗法以改善癌症治疗。
特點和優勢
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外觀
溶于 PBS (pH 7.4)、50% 甘油和 0.09% 叠氮化钠中
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Regulation of hypoxia-inducible factor 1alpha expression and function by the mammalian target of rapamycin.
Hudson CC
Molecular and Cellular Biology, 22, 7004-7014 (2002)
Multiple gastrointestinal stromal and other tumors caused by platelet-derived growth factor receptor alpha gene mutations: a case associated with a germline V561D defect.
Pasini B
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 92, 3728-3732 (2007)
Knockdown of hypoxia-inducible factor-1alpha in breast carcinoma MCF-7 cells results in reduced tumor growth and increased sensitivity to methotrexate.
Li J
Biochemical and Biophysical Research Communications, 342, 1341-1351 (2006)
Significance of chromosome arm 14q loss in nonpapillary renal cell carcinomas.
Herbers J
Genes Chromosomes Cancer, 19, 29-35 (1997)
Yang Yang et al.
Cell death & disease, 13(6), 533-533 (2022-06-08)
Benign prostatic hyperplasia (BPH) is the most common and progressive urological disease in elderly men worldwide. Epidemiological studies have suggested that the speed of disease progression varies among individuals, while the pathophysiological mechanisms of accelerated clinical progression in some BPH