主要文件
SAB4700731
Sigma-Aldrich
单克隆抗 HLA-DR 小鼠抗
clone L243, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$404.00
$404.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 μG
$404.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$404.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
L243, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
nonhuman primates, human, dog
浓度
1 mg/mL
技术
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同位素/亚型
IgG2a
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... HLA-DRA(3122)
一般描述
人类白细胞抗原(HLA)-DR是HLA II类分子的成员。它由定位于人类第6号染色体的基因编码。(21}HLA II类分子在B淋巴细胞上高度表达,但在T淋巴细胞,巨噬细胞,胸腺上皮细胞和各种身体组织的选定细胞上也以最低水平表达。HLA-DR由一个非多态性α链基因和多达三个不同的高度多态性β链基因组成。
小鼠单克隆抗体L243特异性识别肽负载和空的HLA-DR分子。
免疫原
人B淋巴细胞
应用
小鼠抗-HLA-DR单克隆抗体可用于双重免疫荧光染色。
生化/生理作用
人类白细胞抗原(HLA)-DR通过呈递衍生自细胞外蛋白的抗原肽来激活T细胞受体,从而刺激针对该抗原的免疫反应。{22]基因突变增加了对炎症性肠病(IBD),克罗恩氏病和溃疡性结肠炎的易感性。在精神分裂症患者中观察到单核细胞(HLA)-DR的过表达。
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
溶于磷酸盐缓冲液,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Monocytic HLA DR antigens in schizophrenic patients.
Krause D, et al.
Neuroscience Research, 72(1), 87-93 (2012)
HLA-DR and -DQ phenotypes in inflammatory bowel disease: a meta-analysis
Stokkers PC, et al.
Gut, 45(3), 395-401 (1999)
Expression of pannexin 1 and 2 in cortical lesions from intractable epilepsy patients with focal cortical dysplasia
Li S, et al.
Oncotarget, 8(4), 6883-6883 (2017)
Reactive microglia in patients with senile dementia of the Alzheimer type are positive for the histocompatibility glycoprotein HLA-DR.
McGeer PL, et al.
Neuroscience Letters, 79(1-2), 195-200 (1987)
Eric Alix et al.
Cell host & microbe, 28(1), 54-68 (2020-06-12)
The Salmonella enterica effector SteD depletes mature MHC class II (mMHCII) molecules from the surface of infected antigen-presenting cells through ubiquitination of the cytoplasmic tail of the mMHCII β chain. Here, through a genome-wide mutant screen of human antigen-presenting cells