产品名称
抗-微管蛋白 β 兔抗, affinity isolated antibody
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 50 kDa
种属反应性
human, mouse, rat
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TUBB3(10381)
一般描述
微管蛋白β-III(TUBB3)是微管的组成部分。它在成熟的神经元中表达。它位于人染色体16q24上。
抗微管蛋白β 抗体可检测总微管β 蛋白的内源水平。
抗微管蛋白β 抗体可检测总微管β 蛋白的内源水平。
免疫原
该抗血清是针对衍生自人微管蛋白β的合成肽而生成的。
免疫原范围: 401-450
免疫原范围: 401-450
生化/生理作用
微管蛋白β-III(TUBB3)的上调在膀胱癌中显示出强烈的肿瘤特征和遗传不稳定性。它参与染色体的分离。先天性眼外肌3型纤维化(CFEOM3)的个体在TUBB3中显示突变。βIII-微管蛋白调节葡萄糖代谢,从而改变葡萄糖饥饿应激信号传导,从而在非小细胞肺癌细胞中发展细胞增殖和存活。
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
Genome-wide gene amplification during differentiation of neural progenitor cells in vitro
Fischer U, et al.
PLoS ONE (2012)
Production of an epitope-specific antibody using recombinant repetitive oligonucleotides
Park SY, et al.
Animal Cells and sytems, 18 (2014)
?III-Tubulin alters glucose metabolism and stress response signaling to promote cell survival and proliferation in glucose-starved non-small cell lung cancer cells
Parker AL, et al.
Carcinogenesis (2016)
Yi-Qing Gong et al.
Oncotarget, 7(37), 60123-60132 (2016-08-16)
Excessive Ultra-violet (UV) radiation causes oxidative damages and apoptosis in retinal pigment epithelium (RPE) cells. Here we tested the potential activity of SC79, a novel small molecule activator of Akt, against the process. We showed that SC79 activated Akt in
?III-tubulin overexpression is linked to aggressive tumor features and genetic instability in urinary bladder cancer
Hinsch A, et al.
Human Pathology (2017)