主要文件
SAB4301753
Sigma-Aldrich
Anti-DEFB4A
affinity isolated antibody
别名:
BD-2, DEFB2, DEFB4, HBD-2, SAP1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: 1:20-1:100
登记号
NP_004933
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
免疫原
Synthetic peptide of human DEFB4A
特点和优势
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
外形
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)