主要文件
SAB4301684
Sigma-Aldrich
Anti-WFDC5
affinity isolated antibody
别名:
PRG5, WAP1, dJ211D12.5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human, mouse
技术
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:200-1:1000
登记号
BC039173
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... WFDC5(149708)
免疫原
Fusion protein of human WFDC5
特点和优势
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
外形
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)