主要文件
SAB4301138
Sigma-Aldrich
抗GFP 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
GFP样色素蛋白
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$511.00
$511.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
100 μL
$511.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$511.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
27 kDa
浓度
3.2 mg/mL
技术
western blot: 1:1000-1:10000 (Cell Lysate)
同位素/亚型
IgG
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
绿色荧光蛋白(GFP)是一种分子量为27kDa的蛋白,来自于生物发光水母Aequorea victoria,当能量从Ca2+-激活的发光蛋白水母发光蛋白转移到GFP时会产生荧光。
特异性
抗体可检测含GFP标签的转染蛋白质。
免疫原
全长融合蛋白
应用
兔抗GFP抗体可用于:
  • 双免疫荧光染色
  • 免疫印迹分析。
  • 免疫沉淀。
生化/生理作用
绿色荧光蛋白(GFP)是一种受体分子,用于体内原位和实时阻止基因表达和蛋白质定位。紫外/蓝光激发时GFP发射绿光。GFP荧光可保持稳定,可用于活细胞的非侵入性检测。GFP是一种独特的工具,用于监测多种活细胞或生物体的动态过程。在真核细胞或原核细胞中表达时,在蓝光或紫外光照射下,GFP产生明亮的绿色荧光。
特点和优势
请完全放心地评估我们的抗体。如果抗体在您的研究中无效,我们将全额退款或换货。了解更多。
外形
兔IgG溶于含0.05%NaN3和50%甘油的PBS(pH7.3)中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Green fluorescent protein as a reporter for macromolecular localization in bacterial cells.
Margolin W
Methods, 20(1), 62-72 (2000)
David A Rhodes et al.
Frontiers in immunology, 9, 662-662 (2018-04-20)
Activation of human Vγ9/Vδ2 T cells by "phosphoantigens" (pAg), the microbial metabolite (E)-4-hydroxy-3-methyl-but-2-enyl pyrophosphate (HMB-PP) and the endogenous isoprenoid intermediate isopentenyl pyrophosphate, requires expression of butyrophilin BTN3A molecules by presenting cells. However, the precise mechanism of activation of Vγ9/Vδ2 T
UGT79B31 is responsible for the final modification step of pollen-specific flavonoid biosynthesis in Petunia hybrida.
Knoch E, et al.
Planta, 247(4), 779-790 (2018)
Minna M Koskela et al.
The Plant cell, 30(8), 1695-1709 (2018-07-04)
The amount of light energy received by the photosynthetic reaction centers photosystem II (PSII) and photosystem I (PSI) is balanced through state transitions. Reversible phosphorylation of a light-harvesting antenna trimer (L-LHCII) orchestrates the association between L-LHCII and the photosystems, thus
RNA-dependent RNA polymerases of both virulent and benign rabbit caliciviruses induce striking rearrangement of Golgi membranes.
Urakova N, et al.
PLoS ONE, 12(1), e0169913-e0169913 (2017)