Merck
SAB4200823
Sigma-Aldrich
兔抗-蛋白酶-7抗体
affinity isolated antibody
别名:
Omptin, 外膜蛋白3B, 蛋白酶A, 蛋白酶VII
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
描述
Research area: Microbiome
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
E. coli, Shigella flexneri
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
技術
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using E. coli lysate.
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
Escherichia coli K12 ... ompT(945185)
Shigella flexneri ... ompT(1238162)
相关类别
一般說明
大肠杆菌蛋白酶-7,也称为Omptin(ompT)或外膜蛋白3B,属于外膜蛋白酶的omptin家族,存在于肠杆菌科的革兰氏阴性菌中。Omptin蛋白酶家族的独特性在于,具有丝氨酸和天冬氨酸蛋白酶的双重活性。某些家族成员可能还具有半胱氨酸蛋白酶和金属蛋白酶活性,均分享一个相同的保守活性位点。酶的蛋白水解活性依赖与脂多糖(LPS)脂质A部分的相互作用。
免疫原
对应大肠杆菌蛋白酶7 N末端部分、与KLH偶联的合成肽。
應用
抗-蛋白酶7抗体专一性识别大肠杆菌和福氏志贺氏菌来源的蛋白酶-7,不与奇异变形杆菌交叉反应。该抗体可用于各种免疫化学技术,包括免疫印迹(双联体~35 kDa)。
外觀
本品为溶于0.01M磷酸盐缓冲液的溶液形式,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠作为防腐剂。
免責聲明
本产品仅供研&发使用,不得用于药物、家庭或其他用途。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1