Merck
SAB4200394
Sigma-Aldrich
抗-巢蛋白(C端) 兔抗
enhanced validation
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
别名:
抗NES
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$209.00
200 μL
$612.00
$209.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μL
$209.00
200 μL
$612.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$209.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~300 kDa
种属反应性
mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
浓度
~1.5 mg/mL
技术
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse P19 cells
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK293T cells over-expressing rat nestin.
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
一般描述
巢蛋白/NES属于中间丝(IF)蛋白家族的成员。在未成熟的神经上皮和祖细胞类型中发现其表达。这个240 kDa的蛋白质包含最短的头部结构域(N末端)和一个长的尾部结构域(C末端)。巢蛋白位于人染色体1q23.1。
免疫原
该合成肽与KLH偶联,其对应于小鼠巢蛋白的C端序列。该序列在大鼠巢蛋白中是相同的。
应用
抗-巢蛋白(C端)抗体可用于免疫染色分析。
生化/生理作用
巢蛋白/NES在调节中间丝的组装和拆卸中起主要作用,进而帮助细胞与其他结构蛋白一起重塑。
外形
0.01M磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Intermediate filaments in peripheral nervous system: Their expression, dysfunction and diseases
Parlakian A, et al.
Revista de Neurologia, 172(10), 607-613 (2016)
Nestin expression in embryonic human neuroepithelium and in human neuroepithelial tumor cells.
Tohyama T, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 66(3), 303-313 (1992)
The transcription factor MEF2A plays a key role in the differentiation/maturation of rat neural stem cells into neurons.
Zhu B, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 500(3), 645-649 (2018)
YAP stabilizes SMAD1 and promotes BMP2-induced neocortical astrocytic differentiation.
Huang Z, et al.
Development, 143(13), 2398-2409 (2016)
Nestin structure and predicted function in cellular cytoskeletal organisation.
Michalczyk K and Ziman M
Histology and Histopathology, 20(2), 665-671 (2005)