主要文件
SAB3701284
Sigma-Aldrich
抗-人IgG(Fc特异性),高度交叉吸附 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$375.00
$375.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 MG
$375.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
$375.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
goat
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
浓度
1.0 mg/mL
技术
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
特异性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用人 IgG 偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳分析,产生了针对抗山羊血清、人 IgG、人 IgG F (c) 和人血清的单一沉淀弧。未观察到抗人IgG F (ab′) 2 或抗小鼠血清蛋白的反应。通过ELISA确定了特异性,对小鼠IgG至少有0.2%的交叉反应。
免疫原
人 IgG F(c) 片段
物理属性
抗体形式:IgG
外形
以 0.02 M 磷酸钾、0.15 M 氯化钠 (pH 7.2) 溶液供应
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)