主要文件
SAB3700434
Sigma-Aldrich
抗-猪IgG(H+L)-过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody, lyophilized powder
别名:
抗-小猪IgG(H+L)-过氧化物酶 山羊抗, 抗-猪IgG(H+L)-过氧化物酶 山羊抗, HRP
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 MG
$420.00
$420.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
2 MG
$420.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
$420.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
生物来源
goat
质量水平
偶联物
peroxidase conjugate
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
lyophilized powder
种属反应性
swine
技术
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
特异性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用猪IgG偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳分析,产生了针对抗过氧化物酶、抗山羊血清、猪IgG和猪血清的单一沉淀弧。
免疫原
猪IgG全分子
物理属性
抗体类型:IgG
外形
在0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)和10 mg/mL牛血清白蛋白(BSA)中提供-无免疫球蛋白和蛋白酶
重悬
用1.0 mL去离子水(或等效物)复溶。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)