主要文件
SAB3700078
Sigma-Aldrich
抗-猫IgG (H+L) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 MG
$310.00
$310.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
2 MG
$310.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
$310.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
cat
浓度
1.9 mg/mL
技术
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
特异性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用猫IgG偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳测定产生针对抗兔血清、猫IgG和猫血清的单一沉淀弧。
免疫原
猫IgG全分子
物理属性
抗体类型:IgG
外形
以0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)溶液供应
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)