Merck
SAB2108563
Sigma-Aldrich
抗-MMP1
IgG fraction of antiserum
别名:
抗 CLGN, 抗CLG
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
52 kDa
物種活性
human
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_002421
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MMP1(4312)
免疫原
靶向人MMP1 N末端区域的合成肽
生化/生理作用
基质金属蛋白酶(MMP)家族的蛋白质在正常生理过程(如胚胎发育、繁殖和组织重塑)以及疾病过程(如关节炎和转移)中参与细胞外基质的分解。大多数MMP被分泌为无活性的前蛋白,当被细胞外蛋白酶切割时其被激活。MMP1是一种分泌酶,可分解I、II和III型间质胶原。基质金属蛋白酶(MMP)家族的蛋白质在正常生理过程(如胚胎发育、繁殖和组织重塑)以及疾病过程(如关节炎和转移)中参与细胞外基质的分解。大多数MMP被分泌为无活性的前蛋白,当被细胞外蛋白酶切割时其被激活。该基因编码一种分泌酶,该酶可分解间质胶原(I,II和III型)。该基因是MMP基因簇的一部分,其位于11q22.3号染色体上。
序列
合成肽位于以下区域内: PATLETQEQDVDLVQKYLEKYYNLKNDGRQVEKRRNSGPVVEKLKQMQEF
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3