主要文件
SAB2104246
Sigma-Aldrich
抗-KCNH6 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
抗-ERG2, 抗-HERG2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$577.00
$577.00
预计发货时间2025年4月21日详情
选择尺寸
变更视图
100 μL
$577.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$577.00
预计发货时间2025年4月21日详情
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
100 kDa
种属反应性
human
包装
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
浓度
0.5 mg - 1 mg/mL
技术
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... KCNH6(81033)
免疫原
靶向人KCNH6的中间区域的合成肽
生化/生理作用
从功能和结构的角度来看,电压门控钾(Kv)通道代表了最复杂的一类电压门控离子通道。它们的多种功能包括调节神经递质的释放、心率、胰岛素分泌、神经元兴奋性、上皮电解质转、平滑肌收缩和细胞体积。KCNH6编码钾通道的一个成员,电压门控的亚家族H。该成员是一个成孔(α)亚基。从功能和结构的角度来看,电压门控钾(Kv)通道代表了最复杂的一类电压门控离子通道。它们的多种功能包括调节神经递质的释放、心率、胰岛素分泌、神经元兴奋性、上皮电解质转、平滑肌收缩和细胞体积。该基因编码钾通道的一个成员,电压门控的亚家族H。该成员是一个成孔(α)亚基。已经从该基因中鉴定出几种选择性剪接的转录物变体,但是仅确定了两个转录物变体的全长性质。
序列
合成肽位于以下区域内: PLASPLHPLEVQGLICGPCFSSLPEHLGSVPKQLDFQRHGSDPGFAGSWG
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)