主要文件
SAB2100148
Sigma-Aldrich
抗-ARID5A (ab2) 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
抗-AT富集交互域5A(MRF1样), 抗-MRF-1, 抗-RP11-363D14
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
64 kDa
种属反应性
dog, rat, rabbit, human, mouse
浓度
0.5 mg - 1 mg/mL
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ARID5A(10865)
免疫原
靶向人ARID5A C末端区域的合成肽
生化/生理作用
ARID蛋白家族的成员(包括ARID5A)具有多种功能,但都在发育、组织特异性基因表达和细胞生长调节中起重要作用。ARID蛋白家族的成员(包括ARID5A)具有多种功能,但都在发育、组织特异性基因表达和细胞生长调节中起重要作用(Patsialou et al.,2005[PubMed 15640446])。[由OMIM提供]。
序列
合成肽位于以下区域内: MAAGLMHFPPTSFDSALRHRLCPASSAWHAPPVTTYAAPHFFHLNTKL
外形
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Li-Li Zhao et al.
Neural regeneration research, 18(9), 2056-2066 (2023-03-18)
The key regulators and regeneration-associated genes involved in axonal regeneration of neurons after injury have not been clarified. In high-throughput sequencing, various factors influence the final sequencing results, including the number and size of cells, the depth of sequencing, and