主要文件
SAB1412773
Sigma-Aldrich
抗 SYT7 单克隆抗体 小鼠抗
clone 4H4, purified immunoglobulin
别名:
抗-IPCA-7, 抗-MGC150517, 抗-PCANAP7, 抗-SYT-VII
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
4H4, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.63 kDa
种属反应性
human
技术
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同位素/亚型
IgG2a
GenBank登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SYT7(9066)
一般描述
突触结合蛋白,例如SYT7,是脑特异性钙依赖性磷脂结合蛋白,在突触胞吐作用和神经递质释放中起作用。参见MIM 600782。[由OMIM提供
免疫原
SYT7(NP_004191.2, 41 a.a.~ 139 a.a)带有GST标签的部分重组蛋白。仅GST标签的MW为26 KDa。
序列
CQRKLGKRYKNSLETVGTPDSGRGRSEKKAIKLPAGGKAVNTAPVPGQTPHDESDRRTEPRSSVSDLVNSLTSEMLMLSPGSEEDEAHEGCSRENLGRI
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
溶于pH7.4的磷酸盐缓冲盐水中的溶液
法律信息
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bing Xiao et al.
Molecular medicine reports, 16(6), 9017-9022 (2017-10-11)
Synaptotagmin‑7 (SYT7) is a member of the synaptotagmin gene family, and encodes a protein that mediates the calcium‑dependent regulation of membrane trafficking during synaptic transmission. A previous study demonstrated that the expression of SYT7 is associated with prostate cancer and