分子量
antigen ~94.8 kDa
种属反应性
human
技术
western blot: 1 μg/mL
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... UNC45B(146862)
一般描述
UNC45B plays a role in myoblast fusion and sarcomere organization (Price et al., 2002 [PubMed 12356907]).[supplied by OMIM
免疫原
UNC45B (AAI01063.1, 1 a.a. ~ 850 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEVEAVQLKEEGNRHFQLQDYKAATNSYSQALKLTKDKALLATLYRNRAACGLKTESYVQAASDASRAIDINSSDIKALYRRCQALEHLGKLDQAFKDVQRCATLEPRNQNFQEMLRRLNTSIQEKLRVQFSTDSRVQKMFEILLDENSEADKREKAANNLIVLGREEAGAEKIFQNNGVALLLQLLDTKKPELVLAAVRTLSGMCSGHQARATVILHAVRIDRICSLMAVENEEMSLAVCNLLQAIIDSLSGEDKREHRGKEEALVLDTKKDLKQITSHLLDMLVSKKVSGQGRDQALNLLNKNVPRKDLAIHDNSRTIYVVDNGLRKILKVVGQVPDLPSCLPLTDNTRMLASILINKLYDDLRCDPERDHFRKICEEYITGKFDPQDMDKNLNAIQTVSGILQGPFDLGNQLLGLKGVMEMMVALCGSERETDQLVAVEALIHASTKLSRATFIITNGVSLLKQIYKTTKNEKIKIRTLVTSDKTILYSVATTLVNCTNSYDVKEVIPELVQLAKFSKQHVPEEHPKDKKDFIDMRVKRLLKAGVISALACMVKADSAILTDQTKELLARVFLALCDNPKDRGTIVAQGGGKALIPLALEGTDVGKVKAAHALAKIAAVSNPDIAFPGERVYEVVRPLVRLLDTQRDGLQNYEALLGLTNLSGRSDKLRQKIFKERALPDIENYMFENHDQLRQAATECMCNMVLHKEVQERFLADGNDRLKLVVLLCGEDDDKVQNAAAGALAMLTAAHKKLCLKMTQVTTQWLEILQRLCLHDQLSVQHRGLVIAYNLLAADAELAKKLVESELLEILTVVGKQEPDEKKAEVVQTARECLIKCMDYGFIKPVS
Sequence
MAEVEAVQLKEEGNRHFQLQDYKAATNSYSQALKLTKDKALLATLYRNRAACGLKTESYVQAASDASRAIDINSSDIKALYRRCQALEHLGKLDQAFKDVQRCATLEPRNQNFQEMLRRLNTSIQEKLRVQFSTDSRVQKMFEILLDENSEADKREKAANNLIVLGREEAGAEKIFQNNGVALLLQLLDTKKPELVLAAVRTLSGMCSGHQARATVILHAVRIDRICSLMAVENEEMSLAVCNLLQAIIDSLSGEDKREHRGKEEALVLDTKKDLKQITSHLLDMLVSKKVSGQGRDQALNLLNKNVPRKDLAIHDNSRTIYVVDNGLRKILKVVGQVPDLPSCLPLTDNTRMLASILINKLYDDLRCDPERDHFRKICEEYITGKFDPQDMDKNLNAIQTVSGILQGPFDLGNQLLGLKGVMEMMVALCGSERETDQLVAVEALIHASTKLSRATFIITNGVSLLKQIYKTTKNEKIKIRTLVTSDKTILYSVATTLVNCTNSYDVKEVIPELVQLAKFSKQHVPEEHPKDKKDFIDMRVKRLLKAGVISALACMVKADSAILTDQTKELLARVFLALCDNPKDRGTIVAQGGGKALIPLALEGTDVGKVKAAHALAKIAAVSNPDIAFPGERVYEVVRPLVRLLDTQRDGLQNYEALLGLTNLSGRSDKLRQKIFKERALPDIENYMFENHDQLRQAATECMCNMVLHKEVQERFLADGNDRLKLVVLLCGEDDDKVQNAAAGALAMLTAAHKKLCLKMTQVTTQWLEILQRLCLHDQLSVQHRGLVIAYNLLAADAELAKKLVESELLEILTVVGKQEPDEKKAEVVQTARECLIKCMDYGFIKPVS
外形
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1