主要文件
SAB1406349
Sigma-Aldrich
抗PTPRN2 小鼠抗
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
IA-2beta, IAR, ICAAR, PTPRP
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 μG
$657.00
$657.00
预计发货时间2025年6月03日详情
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
50 μG
$657.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
$657.00
预计发货时间2025年6月03日详情
新价格,新优惠!
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~108.1 kDa
物種活性
human
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PTPRN2(5799)
一般說明
该基因编码的蛋白是蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)家族的一员。PTP是已知的信号传递分子,调节多种细胞过程,包括细胞生长、分化、有丝分裂周期和致癌性转化。这种 PTP 具有胞外区、单跨膜区和单细胞内催化域,因此代表了一种受体型 PTP。该 PTP 的催化结构域与 PTPRN/IA-2β 关系最为密切。这种 PTP 和 PTPRN 都是与胰岛素依赖性糖尿病相关的主要自身抗原。有报告称这个基因有三个编码不同蛋白质的选择性剪接转录变体。
免疫原
PTPRN2(NP_570858.1,1 a.a. ~ 986 a.a)全长人蛋白。
序列
MGPPLPLLLLLLLLLPPRVLPAAPSSVPRGRQLPGRLGCLLEEGLCGASEACVNDGVFGRCQKVPAMDFYRYEVSPVALQRLRVALQKLSGTGFTWQDDYTQYVMDQELADLPKTYLRRPEASSPARPSKHSVGSERRYSREGGAALANALRRHLPFLEALSQAPASDVLARTHTAQDRPPAEGDDRFSESILTYVAHTSALTYPPGPRTQLREDLLPRTLGQLQPDELSPKVDSGVDRHHLMAALSAYAAQRPPAPPGEGSLEPQYLLRAPSRMPRPLLAPAAPQKWPSPLGDSEDPSSTGDGARIHTLLKDLQRQPAEVRGLSGLELDGMAELMAGLMQGVDHGVARGSPGRAALGESGEQADGPKATLRGDSFPDDGVQDDDDRLYQEVHRLSATLGGLLQDHGSRLLPGALPFARPLDMERKKSEHPESSLSSEEETAGVENVKSQTYSKDLLGQQPHSEPGAAAFGELQNQMPGPSKEEQSLPAGAQEALSDGLQLEVQPSEEEARGYIVTDREVLGPAVTFKVSANVQNVTTEDVEKATVDNKDKLEETSGLKILQTGVGSKSKLKFLPPQAEQEDSTKFIALTLVSLACILGVLLASGLIYCLRHSSQHRLKEKLSGLGGDPGADATAAYQELCRQRMATRPPDRPEGPHTSRISSVSSQFSDGPIPSPSARSSASSWSEEPVQSNMDISTGHMILSYMEDHLKNKNRLEKEWEALCAYQAEPNSSFVAQREENVPKNRSLAVLTYDHSRVLLKAENSHSHSDYINASPIMDHDPRNPAYIATQGPLPATVADFWQMVWESGCVVIVMLTPLAENGVRQCYHYWPDEGSNLYHIYEVNLVSEHIWCEDFLVRSFYLKNLQTNETRTVTQFHFLSWYDRGVPSSSRSLLDFRRKVNKCYRGRSCPIIVHCSDGAGRSGTYVLIDMVLNKMAKGAKEIDIAATLEHLRDQRPGMVQTKEQFEFALTAVAEEVNAILKALPQ
應用
此抗体成功使用的案例以及相关的同行评议论文如下。
免疫组化(1篇论文)
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4
免責聲明
除非我们的目录或随附于产品的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
José J Ramírez-Franco et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 202-202 (2016-09-16)
Hippocampal interneurons comprise a diverse family of inhibitory neurons that are critical for detailed information processing. Along with gamma-aminobutyric acid (GABA), interneurons secrete a myriad of neuroactive substances via secretory vesicles but the molecular composition and regulatory mechanisms remain largely